Kluczowe dokumenty
BMSBR5000EUK
Sigma-Aldrich
Everlast rocker with flat mat
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR5000-E-UK
szer. × śr.
16 in. × 12 in.
Opis ogólny
  • Platforma ze stali nierdzewnej
  • Podwójna platforma zwiększa powierzchnię roboczą
  • Bezpieczny w chłodni i inkubatorze
Prędkość kołysania i kąt nachylenia można łatwo regulować
w celu zmiany między łagodnym i agresywnym mieszaniem. Zarówno standardowa platforma
, jak i (opcjonalna) platforma do układania w stosy
są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega
rdzewieniu lub korozji. Everlast 247 jest
zaprojektowany tak, aby zapewnić lata nieprzerwanej pracy.
Informacje prawne
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)