Kluczowe dokumenty
BMSB3D5000
Sigma-Aldrich
BenchWaver3D Rocker with flat mat
13.5x13" platform, AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Produkt BMSB3D5000 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opis
Tilt Angle: adjustable 0 to 10 degrees
Właściwości
capacity< 20 lb (load capacity)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D5000
Parametry
+2 °C temp. range (+60 °C)
5 rpm speed (105 rpm)
szer. × śr. × wys.
13.5 in. × 13.5 in. × 9.75 in.
Opis ogólny
BenchWaver łączy w sobie podstawowy ruch kołysania tradycyjnych wytrząsarek platformowych z ruchem kołowym wytrząsarki orbitalnej. Ta kombinacja jest idealna do generowania optymalnego trójwymiarowego ruchu "falującego", powszechnie preferowanego w zastosowaniach biologii molekularnej. Kąt nachylenia można błyskawicznie regulować (bez konieczności użycia narzędzi lub demontażu) w zakresie od 0 do 10°, a prędkość mieszania można regulować w zakresie od 5 do 105 obr/min za pomocą dużego, przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania LCD. Połączona kontrola obu parametrów (nachylenia i prędkości) sprawia, że BenchWaver jest wszechstronnym urządzeniem, które może zapewnić wszystko, od delikatnych, wolno poruszających się fal po szybki, bardziej energiczny ruch. Duża platforma o wymiarach 13,5 x 13 cali jest dostarczana w komplecie z antypoślizgową, gumową matą. Opcjonalna platforma do układania w stosy jest dostępna dla użytkowników wymagających dodatkowej pojemności mieszania. BenchWaver to niezawodne i wszechstronne urządzenie, które może być używane w środowisku chłodzonym lub inkubowanym w temperaturze od 2 do 60 stopni Celsjusza.
Informacje prawne
BenchWaver is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)