Kluczowe dokumenty
BMSB3D1320
Sigma-Aldrich
BioMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
opis
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Właściwości
capacity 3.5 lb (load capacity)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1320
Parametry
24 rpm speed
szer. × śr. × wys.
12 in. × 12 in. × 8.3 in.
Opis ogólny
  • Ruch "Nutating" zapewniający dokładne, równomierne mieszanie
  • Zawiera autoklawowalną matę z wgłębieniami, idealną do probówek z krwią i wirówek
  • Dostępne są platformy do układania w stosy i płaskie maty
  • Bezpieczny do użytku w inkubatorze lub chłodni
Informacje prawne
BioMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)