Kluczowe dokumenty
BMSB3D1020EUK
Sigma-Aldrich
MiniMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Wybierz wielkość
1 EA
2510,00 zł
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Właściwości
capacity 3.5 lb (load capacity)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1020-E-UK
Parametry
24 rpm speed
szer. × śr. × wys.
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
Opis ogólny
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Informacje prawne
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)