BMSB20008EUK
MyBath™ Digital Water Bath
capacity, 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
mini łaźnia wodna, osobista wanna inkubacyjna
Wybierz wielkość
6070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6070,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
capacity 8 L
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-8-E-UK
Parametry
+5 °C temp. range (+100 °C)
szer. × śr. × wys.
17.5 in. × 10.5 in. × 12.4 in., exterior
komora szer. × śr. × wys.
12.8 in. × 10.4 in. × 5.9 in.
Opis ogólny
- Łaźnia wodna MyBath jest wyposażona w łatwe w użyciu elementy sterujące, które umożliwiają użytkownikowi cyfrowy wybór i monitorowanie temperatury.
- Temperatura jest wyświetlana na dużym, 3-cyfrowym wyświetlaczu; Dokładność: +/- 0.5°C. Przyrosty: 0.1°C. Równomierność: +/- 0.2°C
- Wkładki do statywów na probówki są sprzedawane oddzielnie
- Pokrywa na zawiasach zapewnia bezpieczne, zakryte środowisko i może być odwrócona (do tyłu) lub całkowicie i natychmiastowo zdjęta.
- Spust umożliwia bezproblemową wymianę wody
- Funkcja kalibracji użytkownika Quik-CAL
- Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej; komory są odporne na rdzę i nie mają narożników, w których gromadziłby się brud lub zanieczyszczenia
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)