Merck
BCH00025
Sigma-Aldrich
n-Butane-2-boronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.16
Kod UNSPSC:
12352212
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
CCC(C)B1O[C@H]2[C@](C)([C@@H]3C[C@H](C3(C)C)C2)O1
InChI
1S/C14H25BO2/c1-6-9(2)15-16-12-8-10-7-11(13(10,3)4)14(12,5)17-15/h9-12H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-,11+,12+,14?/m0/s1
Klucz InChI
WHMUSDTWJRKCSL-STEQBFRISA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)