Przejdź do
648787
Isopropylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1522,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
InChI key
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Copper-promoted cross-coupling
  • Domino Heck-Suzuki reactions
  • C-H activation for arylations and alkylations
  • Suzuki-Miyaura type couple reactions
  • Alkylation-hydride reduction sequence
Other Notes
May contain varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
499978436836675911
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95.0%
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
mp
95-100 °C (lit.)
mp
256-260 °C (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
mp
84-94 °C, 85-90 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)