Merck
BBO000043
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c2c(O)ccnc2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-7-5-8(2)11-9(6-7)12-4-3-10(11)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HTNWWTAMEUZKJJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informacje prawne
Product of BioBlocks
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)