BAH377740010
Stirring bar retriever
red PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet, red
Synonim(y):
Stirring bar retriever
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
Polecane produkty
Materiały
red
red PTFE (flexible)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37774-0010
śr. × dł.
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Opis ogólny
Flexible, PTFE rod with a powerful Alnico PTFE coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
Cechy i korzyści
- Available in four colors, two magnet sizes
- Flexible white rod is 33cm (13") long
- Autoclavable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)