Kluczowe dokumenty
BAH189210000
Stojak na fiolki, butelki i probówki 1591
Holds 12 x 33 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 12 x 33 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18921-0000
dł. × szer. × wys.
26.7 cm × 10.2 cm × 5.3 cm
rozmiar
267x102x53 mm
Opis ogólny
Kompaktowy, wytrzymały stojak na butelki i fiolki jest idealny do użytku w klasie i laboratorium. Mieści butelki, fiolki, fiolki scyntylacyjne i inne pojemniki o średnicy do 28-33 mm.
  • 12 studzienek; 4 z otwartymi frontami dla pełnego podglądu zawartości
  • Studzienki o średnicy 33 mm
  • Stabilna, wytrzymała konstrukcja z polipropylenu
  • Odporny na wysoką temperaturę i chemikalia; autoklawowalny w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)