Kluczowe dokumenty
BAH182140000
SP Bel-Art® Plastic Spring Style Tubing Clamps
for tubing o.d., up to 5/32 in. (12 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Właściwości
for tubing o.d. up to 5/32 in. (12 mm)
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18214-0000
Opis ogólny
Idealny do wszystkich elastycznych przewodów rurowych, ten samozamykający się zacisk otwiera się poprzez ściśnięcie uchwytów.
Cechy i korzyści
  • Odporny na chemikalia i plamy
  • Wykonany z tworzywa Acetal i stali nierdzewnej
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)