Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
3E4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3E4, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCK1(5105)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko PCK1 o masie ~70 kDa.
Rozpoznaje białko PCK1 o masie ~70 kDa w komórkach HepG2.
To mysie mAb anty-PCK1 (3E4) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunocytochemii do wykrywania PCK1.
Immunogen
Rekombinowany ludzki PCK1 o pełnej długości (aa 1-623), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2
Komórki HepG2
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ST1508-100UG | 04055977224160 |