BAF378960000
SP Bel-Art® Pipette Pump
capacity 0.2 mL, yellow
Synonim(y):
Pompka do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
yellow
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37896-0000
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
Zapewnia bezpieczne, dokładne i bezproblemowe pipetowanie dzięki prostej obsłudze jedną ręką.
Cechy i korzyści
- Pipety płynnie mieszczą się w elastycznym uchwycie stożkowym
- Pokrętło z boku obraca się w celu precyzyjnego zasysania lub dozowania
- Tłok można nacisnąć w celu szybkiego opróżnienia
- Odporność na kwasy i zasady
- Zdemontować wszystkie części do czyszczenia i przed sterylizacją w autoklawie w temperaturze 121ºC (250ºF) przez 20 minut; uchwyt nie powinien być sterylizowany w autoklawie.
- Dostępne są wymienne uchwyty i podkładki z gumy silikonowej
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)