BAF369111000
SP Bel-Art® Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop
white polystyrene, nominal capacity 1000 mL (34 oz), sterile, pack of 30 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 30 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36911-1000
bowl H × L × W
2.5 in. (63 mm) × 8.875 in. (226 mm) × 5 in. (127 mm)
dł. rączki
5.25 in. (13.4 cm)
pojemność nominalna
1000 mL (34 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Uderzenie uchwytu działa jak podpórka pod kciuk, pomagając trzymać dłoń z dala od czerpaka; zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
- Płaskie dno umożliwia użycie jako szalki wagowej
- Możliwość pomiaru przybliżonej objętości poprzez usunięcie nadmiaru proszku
- Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
- Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
- Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)