Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BAF369091000
SP Bel-Art® Sterileware Pharma Scoop
white polystyrene, nominal capacity 1000 mL (34 oz), sterile, pack of 25 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 25 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36909-1000
bowl H × L × W
3.75 in. (96 mm) × 6.875 in. (175 mm) × 6 in. (150 mm)
dł. rączki
5.875 in. (14.8 cm)
pojemność nominalna
1000 mL (34 oz)
Opis ogólny
Idealne do pobierania próbek zarówno w produkcji, jak i w laboratorium, Pharma Scoops są używane przez firmy farmaceutyczne, spożywcze, kosmetyczne i chemiczne.
Cechy i korzyści
  • Wysoki uchwyt utrzymuje rękę z dala od próbki
  • Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
  • Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6) Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi. Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większego źródła. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)