BAF367380500
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 500 mL (17 oz)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36738-0500
dł. całkowita
9.5 in. (240 mm)
bowl L
5.5 in. (140 mm)
bowl diam.
3.5 in. (95 mm)
pojemność nominalna
500 mL (17 oz)
Opis ogólny
Te wysokiej jakości miarki wielokrotnego użytku mogą być wielokrotnie używane do przenoszenia proszków i granulek w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Cechy i korzyści
- Farmaceutyczna stal nierdzewna klasy 316
- Łatwa do czyszczenia, bezszwowa konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczeniom krzyżowym
- Wysoka odporność na sól i kwasy, idealna do pobierania próbek żywności
- Pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, gdy jest używany zamiast jednorazowych łyżek
- Zgodność z GMP
- Możliwość autoklawowania
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)