BAF188450080
SP Bel-Art® Floating Centrifuge Tube Rack
to hold, 60 x 1.5-2.0 mL tubes
Synonim(y):
Stojak pływający do wirówki, biały plastikowy stojak z polipropylenu, pływający stojak
Wybierz wielkość
212,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
212,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 60 x 1.5-2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18845-0080
H × L × width
1.7 in. (43) × 10.6 in. (269 mm) × 3.1 in. (77 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Praca na blacie, pływanie w łaźni wodnej
- Probówki są mocno trzymane w stojaku, aby zapewnić brak "wyskakujących" probówek lub "pływających", podczas gdy naciśnięcie nóg stojaka na stole podniesie probówki i pozwoli na łatwe usunięcie
- Wykonany z trwałego, odpornego na korozję białego tworzywa polipropylenowego
- Uchwyty końcowe umożliwiają łatwy transport i układanie w stosy
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F)
- Praca na blacie, pływanie w łaźni wodnej
- Probówki są mocno trzymane w stojaku, aby zapewnić brak "wyskakujących" probówek lub "pływających", podczas gdy naciśnięcie nóg stojaka na ławce podniesie probówki i pozwoli na łatwe usunięcie.
- Wykonany z trwałego, odpornego na korozję białego tworzywa polipropylenowego
- Uchwyty końcowe umożliwiają łatwy transport i układanie w stosy
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F)
* Eppendorf jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Eppendorf AG.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)