Kluczowe dokumenty
BAF170940020
1591 1160 detergent w płynie
volume 20 x 20 mL , pouches
Synonim(y):
detergent w płynie
Wybierz wielkość
20 EACH
429,00 zł
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EACH
429,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17094-0020
pojemność
20 x 20 mL , pouches
Opis ogólny
Ten niezawierający fosforanów, niejonowy środek powierzchniowo czynny jest bezpieczny dla szkła, tworzyw sztucznych i powierzchni. Szybko się spłukuje i wysycha bez konieczności wycierania.
Informacje prawne
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)