Kluczowe dokumenty
SLW2140/02M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 45 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2140/02M
Wybierz wielkość
10 EA
858,00 zł
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
858,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opis
fits filter diam. 55 - 70 mm
Właściwości
short stem
producent / nazwa handlowa
2140/02M
SciLabware
śr. filtra
55—70 mm
trzon dł.
45 mm
śr. zewn. trzonu
8 mm
śr. zewn. górnej części
45 mm
Opis ogólny
  • Kąt nachylenia miski 60 stopni dla precyzyjnego dopasowania bibuły filtracyjnej
  • Wykonany z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)