Merck
B94004
Sigma-Aldrich
sec-Butyl disulfide
technical grade, 90%
Synonim(y):
Di-sec-butyl disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
[C2H5CH(CH3)]2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter