Merck
B32203
Sigma-Aldrich
S-Benzylthioglycolic acid
97%
Synonim(y):
(Benzylthio)acetic acid, Benzylmercaptoacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2SCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
59-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Klucz InChI
AWLVTQRRKPBQEQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H D Babenzien et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 19(8), 527-533 (1979-01-01)
Dibenzylsulfid (DBS) as a model of the organic sulfur compounds in crude oil was converted by a mixed culture (containing Pseudomonas aeruginosa) into several water soluble organic substances. Whereas these compounds are detectable with DC- and IR-spectroscopic techniques, benzylmercaptoacetic acid