Kluczowe dokumenty
ANV00301
(E)-2-(((4-Fluorophenyl)imino)methyl)phenol
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1690,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
FC1=CC=C(C=C1)/N=C/C2=CC=CC=C2O
InChI
1S/C13H10FNO/c14-11-5-7-12(8-6-11)15-9-10-3-1-2-4-13(10)16/h1-9,16H/b15-9+
Klucz InChI
COFLOZFCNFCJFM-OQLLNIDSSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)