Merck
ALD00615
Sigma-Aldrich
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate
≥95%
Wybierz wielkość
250 MG
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(\N=C\C(=O)OCC)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C13H17NO3S/c1-5-17-12(15)8-14-18(16)13-10(3)6-9(2)7-11(13)4/h6-8H,5H2,1-4H3/b14-8+
Klucz InChI
OUMNTVUUJPMNPJ-RIYZIHGNSA-N
Zastosowanie
Octan etylu(S,E)-2-((mesitylosulfinylo)imino)jest chiralnym odczynnikiem sulfiniminowym pochodzącym z glioksylanu, stosowanym do syntezy optycznie czystych aminokwasów w dekarboksylacyjnej reakcji krzyżowego sprzęgania rodnikowego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shengyang Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(44), 14560-14565 (2018-09-14)
The direct union of primary, secondary, and tertiary carboxylic acids with a chiral glyoxylate-derived sulfinimine provides rapid access into a variety of enantiomerically pure α-amino acids (>85 examples). Characterized by operational simplicity, this radical-based reaction enables the modular assembly of