Merck
ALD00348
Sigma-Aldrich
Boc-3-[3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-L-alanine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Kwas(S)-3-(3,4-bis(trifluorometylo)fenylo)-2-(tert-butoksykarbonyloamino)propanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17F6NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
ALPH: +24.0, 0.5%EtOH
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C16H17F6NO4/c1-14(2,3)27-13(26)23-11(12(24)25)7-8-4-5-9(15(17,18)19)10(6-8)16(20,21)22/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
LLRXWQAYIGATCH-NSHDSACASA-N
Zastosowanie
Nienaturalny aminokwas pochodzi z metodologii aktywacji C-H opracowanej przez Jin-Quan Yu i współpracowników. Tworzenie wiązania C-C za pośrednictwem Pd można wykonać w połączeniu z 2-metylopirydyną(Aldrich 109835).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)