Merck
ALD00204
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3ClF2O4S
Masa cząsteczkowa:
256.61
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
160-165 °C
ciąg SMILES
FC1=C(S(=O)(F)=O)C=C(C(O)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C7H3ClF2O4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
MZQDRBXCSOVJDM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.