Merck
ALD00168
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
95%
Wybierz wielkość
1 G
318,50 zł
318,50 zł
Cena katalogowa637,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
318,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
318,50 zł
Cena katalogowa637,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=C(C(OC)=O)SC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H5FO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YLQWEWBWWLVJOT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Powiązane treści
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.