Merck
ALD00132
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
Synonim(y):
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9FO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
45-49 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C12H9FO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
PDXOBGGAZNQARB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3