Merck
ALD00196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl3FO2S
Masa cząsteczkowa:
263.50
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568
gęstość
1.655 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FS(C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl3FO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
Klucz InChI
YIYMNRBLYKOKQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Powiązane treści
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.