Kluczowe dokumenty
AEM2B1066
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 10 μm, L × W 15 cm × 15 cm
Wybierz wielkość
3230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3230,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
15 cm × 15 cm
grubość
10 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)