Przejdź do
680133
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
188,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
188,25 zł
Cena katalogowa251,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
74 °C/0.4 mmHg
mp
36-40 °C
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1c(C)cccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
709824642843394327
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
74 °C/0.4 mmHg
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
36-40 °C
mp
43-47 °C
mp
134-136 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
functional group
chloro, aldehyde
functional group
bromo, aldehyde, fluoro
functional group
nitrile, chloro
functional group
chloro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)