Merck
A97009
Sigma-Aldrich
4,4′-Azoxyanisole
98%
Synonim(y):
4,4′-Azoxydianisole, 4,4′-Dimethoxyazoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4N=N(O)C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
Beilstein:
752723
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
liquid crystal
mp
117-119 °C (lit.)
temp. przejścia
crystalline phase to nematic phase 118 °C
nematic phase to isotropic phase 136 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\N=[N+](/[O-])c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H14N2O3/c1-18-13-7-3-11(4-8-13)15-16(17)12-5-9-14(19-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3/b16-15-
Klucz InChI
KAEZRSFWWCTVNP-NXVVXOECSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3