Merck
A7675
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-6-aminoindoline
powder
Synonim(y):
1-(6-Amino-2,3-dihydro-indol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydroindole, 6-Amino-N-acetylindoline, NSC 87623
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
kolor
light yellow to light brown
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCc2ccc(N)cc12
InChI
1S/C10H12N2O/c1-7(13)12-5-4-8-2-3-9(11)6-10(8)12/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Klucz InChI
LOZKZWIQDVEDCQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Transient receptor potential cation channel V1 (TRPV1) antagonists
  • Inhibitor of the human immunodeficiency virus (HIV) envelope glycoprotein gp120 binding to the cluster of differentiation 4 (CD4) receptor
  • Antiproliferative agents
  • Serotonin 5-HT2C/2B receptor antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)