A62205
2-Amino-3-methylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
3-Methylanthranilic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
174-177 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3