Merck
W201502
Sigma-Aldrich
Sodium alginate
Synonim(y):
Alginic acid sodium salt from brown algae, Algin, Sodium alginate
Wybierz wielkość
W201502-SAMPLE
214,00 zł
1 KG
617,00 zł
5 KG
2220,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W201502-SAMPLE
214,00 zł
1 KG
617,00 zł
5 KG
2220,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2015
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer E:
E 401
NACRES:
NA.21
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Klucz InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium alginate is the sodium salt of alginic acid, a polysaccharide found in brown algae.[1] It is generally used as a stabilizer and thickener in the food industry.[2]
Zastosowanie
Sodium alginate can be used to prepare:
  • Cationized casein-based polyelectrolyte complex for fragrance-controlled release applications.[3]
  • Aroma encapsulation or microcapsules for cosmetic applications.[4]
Inne uwagi
A straight-chain, hydrophilic, colloidal, polyuronic acid composed of guluronic and mannuronic acid residues.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A major constituent of brown algae for use in high-capacity Li-ion batteries.
Kovalenko I, et al.
Science, 334(6052), 75-79 (2011)
Preparation of aroma microcapsules with sodium alginate and tetradecylallyldimethylammonium bromide (TADAB) and its potential applications in cosmetics
Song J and Chen H
Flavour and Fragrance Journal, 33(2), 160-165 (2018)
Polyelectrolyte complex from cationized casein and sodium alginate for fragrance controlled release
Zhang Y, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 178, 439-444 (2019)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 67-70 (1997)
Núria Blanco-Cabra et al.
Scientific reports, 10(1), 9390-9390 (2020-06-12)
Aggregates of Pseudomonas aeruginosa form a protective barrier against antibiotics and the immune system. These barriers, known as biofilms, are associated with several infectious diseases. One of the main components of these biofilms is alginate, a homo- and hetero-polysaccharide that
Powiązane treści
Inżynieria tkankowa wytwarza kultury tkanek z rusztowań, żywych komórek i biologicznie aktywnych cząsteczek, symulując mikrośrodowisko organizmu w celu naprawy lub zastąpienia uszkodzonej tkanki.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Questions
1–10 of 18 Questions  
  1. How much sodium is present in product
    1 answer
    1. The sodium content has not been determined for this product.
      Helpful?
  2. I used to use a medium molecular weight sodium alginate (SA). Now, what if I use the SA with a lower or higher molecular weight? In this case, should I decrease/increase the amount of SA I use?
    1 answer
    1. A currently published frequently asked question on the product page notes, "The estimated molecular weight range for this material is 12,000 - 40,000 Daltons." Without knowing the "medium" molecular weight range previously used or the intended application, it is not possible to advise whether an adjustment in the amount of the product used is advisable.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the viscosity of this Alginate
    1 answer
    1. The viscosity of this material varies from lot to lot and may range from 5.0 - 40.0 cps. This information is reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w201502#product-documentation
      Helpful?
  6. Is this product certified Kosher?
    1 answer
    1. Unfortunately, this material is not considered Kosher. A Kosher certificate is not available.
      Helpful?
  7. is it good for crosslinking with chloride calcium?(becuase of low viscosity)
    1 answer
    1. This product is a Flavors & Fragrance product typically used as a stabilizer and thickener in the food industry. The estimated molecular weight range for this material is 12,000 - 40,000 daltons. Currently, there is no product option available that has been tested for the ability to crosslink with calcium chloride. A brief search of the literature reveals a publication that used sodium alginate with a molecular weight of 100,000 daltons and an M/G ratio of 1.56 for calcium crosslinking studies. A link to this article, as well as potentially suitable products, has been listed below.
      A1112 : 60-70 % M 30-40 % G ; M/G ratio of 1.56. The degree of polymerization is 400-600. Molecular weight: approx. 30 000 - 100 000
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1112
      71238 : 25-35 % M ; 65-70 % G ; M/G ratio of 0.43. Molecular weight: approx. 100 000 - 200 000 g/moL
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/71238
      Link to publication:
      https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/48/052/48052840.pdf
      Helpful?
  8. What is the density of Sodium Alginate, product W201502 (CAS 9005-38-3)?
    1 answer
    1. The density of the product is 1 g/mL.
      Helpful?
  9. Is there any information of the G/M ratio for this? what species of brown algae is this harvested from?
    1 answer
    1. The mannuronic to guluronic acid ratio for this product is not determined on a lot-specific basis. However, the typical mannuronic acid content is approximately 61% and the guluronic acid content is approximately 39%. with a resulting M/G ratio of 1.56. The species of brown algae is Macrocystis pyrifera.
      Helpful?
  10. What is the sample size for Sodium alginate, Product W201502?
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.
      Helpful?
1–10 of 18 Questions  