Kluczowe dokumenty
94481
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422
gęstość
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)