Kluczowe dokumenty
936529
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG4-C2-acid
≥95%
Synonim(y):
(S)-18-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid, (S)-18-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid, L-Prolinamide, N-(15-carboxy-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
White to Beige
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C([C@@H](NC(CCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C34H50N4O10S/c1-23-30(49-22-36-23)25-7-5-24(6-8-25)20-35-32(43)27-19-26(39)21-38(27)33(44)31(34(2,3)4)37-28(40)9-11-45-13-15-47-17-18-48-16-14-46-12-10-29(41)42/h5-8,22,26-27,31,39H,9-21H2,1-4H3,(H,35,43)(H,37,40)(H,41,42)/t26-,27+,31-/m1/s1
Klucz InChI
WCMFOLDVYYDUGD-FMVCKAMOSA-N
Zastosowanie
Technology Spotlight:
Budowle degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Budowle degraderów białek
Inne uwagi
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)