opis
Electrode coating: Au 3 µin
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
substrate (FR4)
electrode surface area
4 cm2
rozmiar
53 × 24 × 1.6 mm
masa
4.113 g
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)