Kluczowe dokumenty
934259
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast Si Anode Slurry for Lithium ion battery
1-micron silicon particles
Synonim(y):
Gotowa do odlewania zawiesina anodowa Si do akumulatorów litowo-jonowych, Zawiesina anody krzemowej
Wybierz wielkość
25 ML
982,00 zł
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
982,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
slurry
skład
Si (active material), >28 wt. %
solids, 35-43 wt. %
kolor
dark gray to black
wielkość cząstki
1 μm
Zastosowanie
battery manufacturing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasza gotowa do odlewania krzemowa zawiesina anodowa jest dyspersją typu płynnego, składającą się z cząstek krzemu o wysokiej czystości i wielkości 1 mikrona, dodatków przewodzących, spoiwa (poli(kwas akrylowy)) i wody. Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością krzemu i doskonałą stabilnością, zapewniając doskonałą wydajność i jednorodność w produkcji baterii.
Zastosowanie
Nasza gotowa do odlewania zawiesina anod krzemowych została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić produkcję wysokowydajnych anod krzemowych do akumulatorów litowo-jonowych. Gnojowicę można łatwo powlekać na kolektory prądu z folii miedzianej za pomocą technik powlekania ostrzowego lub powlekania szczelinowego. Ze względu na precyzyjny skład naszej zawiesiny, jest ona stabilna i przetwarzalna, zapewniając jednolite i pozbawione defektów warstwy krzemowego materiału anodowego. Wysoka zawartość krzemu i doskonała stabilność naszej gotowej do odlewania zawiesiny anod krzemowych skutkują doskonałą wydajnością baterii. Naukowcy mogą z łatwością wykorzystać naszą zawiesinę do optymalizacji procesu produkcji akumulatorów litowo-jonowych, co skutkuje wysokowydajnymi akumulatorami odpowiednimi do różnych zastosowań.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skill
A. Kraytsberg, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)
Toward Efficient Binders for Li-Ion Battery Si-Based Anodes: Polyacrylic Acid
A. Magasinski, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 11, 3004-3004 (2010)
Advances of Polymer Binders for Silicon-based Anodes in High energy Density Lithium-ion Batteries
Y. M. Zhao et, al.
InfoMat, 3, 460-501 (2021)
An Effective Mixing for Lithium-ion Battery Slurries
D. Liu, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 5-5 (2014)
Study on Polymer Binders for High-Capacity SiO Negative Electrode of Li-Ion Batteries
S. Komaba, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 13487-13487 (2011)