Kluczowe dokumenty
932876
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 2A SA/Dr
Synonim(y):
Chwytak, Pęseta
Wybierz wielkość
1 EACH
455,00 zł
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
455,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Bezpieczne, ergonomiczne uchwyty z poduszką (rezystywność 10E9 Ohm) do obsługi komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne lub małych przedmiotów elektrostatycznych. Miękkie, bezpieczne uchwyty ESD (rezystywność 10E8 Ohm), te pęsety są ergonomicznie zaprojektowane.
OAL: 115 mm. Końcówki: Płaskie, okrągłe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)