Kluczowe dokumenty
Z742675
Pęseta Artis
Style 2A-SA
Synonim(y):
Artis Tweezer
Wybierz wielkość
1 EA
57,16 zł
57,16 zł
Cena katalogowa61,60 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
57,16 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
57,16 zł
Cena katalogowa61,60 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
tip style (Straight flat)
producent / nazwa handlowa
Aven 18049ARS
metody
PCR: suitable
Długość
115 mm (4.5 in.)
Opis ogólny
Innowacyjna pęseta Artis firmy Aven ustanowiła nowy precedens w dziedzinie precyzji. Nasza najnowocześniejsza konstrukcja charakteryzuje się wygięciem pod kątem na końcu końcówki, co zapewnia bardziej miękki chwyt o dużej powierzchni, który zmniejsza zmęczenie dłoni, zwiększając produktywność.
Wytrzymała pęseta jest chroniona atrakcyjną powłoką bezpieczną dla ESD, a wysoce wypolerowane końcówki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami pozwalają operatorom obsługiwać bardzo cienki drut, miniaturowe części, komponenty elektryczne i inne delikatne materiały w ograniczonej przestrzeni bez ryzyka uszkodzenia.
Zastosowanie
Do ogólnego montażu. Proste, płaskie końcówki do chwytania i przytrzymywania małych wiórów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)