Bezpieczne, ergonomiczne uchwyty z poduszką (rezystywność 10E9 Ohm) do obsługi komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne lub małych przedmiotów elektrostatycznych. Miękkie, bezpieczne uchwyty ESD (rezystywność 10E8 Ohm), te pęsety są ergonomicznie zaprojektowane.
OAL: 115 mm. Końcówki: Drobne i zakrzywione.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)