Merck
930970
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodny dichlorek magnezu
Wybierz wielkość
50 G
755,00 zł
250 G
3580,00 zł
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
755,00 zł
250 G
3580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
117 °C
rozpuszczalność
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
water: soluble (highly soluble)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Heksahydrat chlorku magnezu jest bezbarwną solą. Sól jest rozpuszczalna w wodzie i słabo rozpuszczalna w etanolu, acetonie i pirydynie. Pod względem chemicznym chlorek magnezu jest słabym kwasem Lewisa.
Chlorek magnezu jest ekstrahowany z naturalnie występującej solanki, na przykład przez odparowanie słoneczne wody morskiej, i oczyszczany za pomocą chemii roztworów.
Zastosowanie
Chlorek magnezu jest stosowany jako źródło dwuwartościowego jonu magnezu, często w celu kontrolowania potencjału zeta i siły jonowej. Chlorek magnezu jest powszechnie stosowany w eksperymentach odsalania wody, w szczególności w badaniach nad membranami nanofiltracyjnymi. Ponadto naukowcy wykorzystali chlorek magnezu do zmiany stabilności zawiesin koloidalnych, na przykład do napędzania koagulacji tlenku grafenu.[1] Chlorek magnezu został również wykorzystany do kontrolowania odstępów międzywarstwowych membran z tlenku grafenu[2]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ion sieving in graphene oxide membranes via cationic control of interlayer spacing.
Chen, L., et al.
Bio/technology (Nature Publishing Company), 550, 380?383-380?383 (2017)
Aggregation and Stability of Reduced Graphene Oxide: Complex Roles of Divalent Cations, pH, and Natural Organic Matter
Chowdhury, I., et al.
Environmental Science & Technology, 49, 10886-10893 (2015)