Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SrBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.43
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-969-5
MDL number:
Assay:
99.995% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: strontium
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Features and Benefits
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?