Kluczowe dokumenty
930539
(S,R,S)-AHPC-Me-C5-COOH
≥95%
Synonim(y):
6-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-{[(1S)-1-[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]ethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}hexanoic acid, Kwas 7-((S)-1-((2S, 4R)-4-hydroksy-2-(((S)-1-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)fenylo)etylo)karbamoilo)pirolidyn-1-ylo)-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)amino)-7-oksoheptanowy, L-prolinamid, N-(6-karboksy-1-oksoheksylo)-3-metylo-L-walilo-4-hydroksy-N-[(1S)-1-[4-(4-metylo-5-tiazolilo)fenylo]etylo]-, (4R)
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Inne uwagi
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)