Merck
930210
Sigma-Aldrich
N-(2,5-Dichlorobenzoyl)glycyl-L-leucine
≥95.0%
Synonim(y):
Kwas (2S)-2-{2-[(2,5-dichlorofenylo)formamido]acetamido}-4-metylopentanowy, Znacznik CANDDY_MLN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18Cl2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.22
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(Cl)C(C(NCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C)C)=O)=O)=C1
InChI
1S/C15H18Cl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
DNIFDGIEBFRALC-LBPRGKRZSA-N
Zastosowanie
CANDDY (Chemical knockdown with Affinity aNd Degradation DYnamics) wykorzystuje bispecyficzną cząsteczkę (docelowy interaktor + łącznik + CANDDY_MLN), która degraduje białko poprzez bezpośrednią rekrutację do proteasomu. Wykazano, że selektywnie i zależnie od dawki degraduje białka KRAS G12D/V i MDM2 oraz tłumi ich sygnalizację bez niespecyficznych efektów cytotoksycznych.
CANDDY, metoda zabijania białek, zachodzi bez ubikwitynacji i omija potrzebę stosowania ligazy E3. Ma potencjał, aby przezwyciężyć obecne ograniczenia proteolizy i rozszerzyć zakres zastosowań degradatorów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)