Kluczowe dokumenty
927651
TissueFab® bioink kit
(Gel)ma Fibrin (UV/365), low endotoxin
Synonim(y):
Fibryna, Fibrynogen, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny, Trombina
Wybierz wielkość
2810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2810,00 zł
Polecane produkty
opis
HNMR in D2O at 40°C
Poziom jakości
Formularz
(Solid chunks, fibers or powder)
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Bioburden (Fungal)
<10 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<125 EU/g Endotoxin
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Protokół można znaleźć w sekcji "Więcej dokumentów" na dole strony.
TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (UV/365), low endotoxin zawiera:
2- 500 mg liofilizowanych składników tuszu
1- liofilizowana trombina w proszku
1- 10 ml buforu HEPES.
Cechy i korzyści
Niski poziom endotoksyn, niskie obciążenie biologiczne: Wykazano, że endotoksyny mają negatywny wpływ na wzrost komórek, morfologię, różnicowanie, stan zapalny i ekspresję białek. Obciążenie biologiczne definiuje się jako liczbę skażonych organizmów znalezionych w danej ilości materiału. Testujemy każdą partię pod kątem endotoksyn, a także całkowitego obciążenia biologicznego (tlenowego i grzybiczego), aby zminimalizować niepożądane interakcje. Więcej informacji: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)