Merck
925721
Sigma-Aldrich
9-(1-Naphthalenyl)-10-(4-(2-naphthalenyl)phenyl)anthracene
≥97%
Synonim(y):
BH
Wybierz wielkość
500 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H26
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
PL: 421 nm, 468 nm
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
kolor
white
Energia orbitalna
HOMO 5.68 eV 
LUMO 2.68 eV 
absorpcja UV
λ: 357 nm Amax
λ: 375 nm Amax
λ: 395 nm Amax
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
9-(1-naftalenylo)-10-(4-(2-naftalenylo)fenylo)antracen (BH) może być stosowany jako niebieski nośnik w produkcji niebieskich urządzeń OLED. BH jest materiałem nośnikowym o dużej masie cząsteczkowej i dużej przeszkodzie sterycznej poprzez wprowadzenie dużych pierścieni aromatycznych i sztywnej struktury kardo, a BH ma wysoką stabilność termiczną (Tg 131 ° C; Tm 274 ° C; i Td 367 ° C).
Z ET 1,50 eV, BH jest bardzo popularnym niebieskim fluorescencyjnym materiałem nośnikowym ze względu na dużą przerwę w paśmie (Eg = 3,0 eV).
Wydajność urządzenia OLED
1. Ag (100 nm)/TBPDA: TECTFCNBN(97:3, 10 nm)/TBPDA (z nm)/BDFTPA (10 nm)/BH: BDFDPPDA (95:5, 20 nm)/NAPIZ: LiQ (50:50, 35 nm)/Yb (1,5 nm)/Ag:Mg = 9:1 (16 nm)/TBPDA (65 nm).
Kolor: niebieski
CIEx,y: (0.1400, 0.0399)
Indeks niebieski: 139,9
Wydajność prądowa: 5,58 Cd/A
2. ITO/HATCN (5 nm)/DBPTPPB(100 nm)/TPN-DBF (10 nm)/BH:BTBF-DPh = 25:1 (40 nm)/ANT-BIZ (40 nm)/Liq (2.5 nm)/Al (100 nm)
Kolor: niebieski
CIEx,y: (0.151, 0.069)
Max. CE: 2,96 Cd/A
Max. EQE: 4,23 %
3. ITO (150 nm)/HAT-CN (10 nm)/TBPDIA (60 nm)/DFBDDbA (10 nm)/BH:BD (5% mas.) (25 nm)/NAPI:LiQ = 1:1 (35 nm)/Al (80 nm).
Kolor: niebieski
CIEx,y: (0.1288, 0.1581)
Żywotność: 277 h przy 10 mA cm-2
Max. EQE: 7,15%
Max. CE: 8,52 Cd/A
4. ITO/HATCN (5 nm)/LHT001 (30 nm)/LEB001 (5 nm)/BD (10%):BH (20 nm)/LET003 (30 nm)/Liq (2 nm)/Al i struktura niedomieszkowana ITO/HATCN (5 nm)/NPB (50 nm)/BD (20 nm)/LET003 (30 nm)/Liq (2 nm)/Al
Kolor: niebieski
CIEx,y: (0.16, 0.06)
Max. EQE: 4,01 %
Max. CE: 3,09 Cd/A
Max. PE: 2,56 Cd/A
EL FWHM: 51 nm
9-(1-naftalenylo)-10-(4-(2-naftalenylo)fenylo)antracen jest fluorescencyjnym związkiem organicznym stosowanym jako warstwa transportu dziur lub warstwa emisyjna w urządzeniach OLED, organicznych ogniwach fotowoltaicznych (OPV), organicznych tranzystorach polowych (OFET) i perowskitowych ogniwach słonecznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication of highly efficient blue top-emission organic light-emitting diodes on different reflective electrodes.
Ci Z, et al.
Organic Electronics, 95, 106197-106197 (2021)
Anthracene derivatives as highly efficient deep-blue emitters with extremely low driving voltages, Von ≤2.7 V
Qiu F, et al.
Dyes and Pigments, 180, 108458-108458 (2020)
Multifunctional Benzo[4,5]thieno[3,2-b]benzofuran Derivative with High Mobility and Luminescent Properties.
Wang J, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 12250-12258 (2021)
Electron blocking materials based on dimethyl-dihydrobenzofuran derivatives for highly efficient and long-lifetime blue fluorescent organic light-emitting diodes.
Hu B, et al.
Organic Electronics, 87, 105916-105916 (2020)