Merck
925063
Sigma-Aldrich
Silver carbonate
Technipur®, ≥99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
Beilstein:
6936654
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Węglan srebra może być wykorzystany do zwiększenia przewodności elektrycznej kompozytu na bazie polistyrenu, który może być stosowany w przemyśle lotniczym do zastosowań antystatycznych.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent Review on Nanofluid/Nanocomposites for Solar Energy Storage.
Rashid F L, et al.
International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(4), 780-789 (2020)