Merck
921009
Sigma-Aldrich
Węglan srebra(I)
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Silver carbonate
Wybierz wielkość
50 G
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
Beilstein:
6936654
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Węglan srebra może być stosowany do wytwarzania fotokatalizatorów na bazie srebra o ulepszonych właściwościach fotodegradacyjnych.[1][2][3][4] Nanocząstki srebra syntetyzowane z Ag2CO3 w cieczy jonowej w warunkach mikrofalowych mają zastosowanie w elektrochemicznej redukcjiCO2.[5]
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The photocatalytic performance of silver halides − Silver carbonate heterostructures.
Dostanic J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 336, 1-7 (2017)
Silver carbonate loaded on activated carbon composite photocatalyst with enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation.
Zhu X, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, 32(1), 38-45 (2017)
Hydrothermal synthesis of Ag2CO3-TiO2 loaded reduced graphene oxide nanocomposites with highly efficient photocatalytic activity.
Pant B, et al.
Chemical Engineering Communications , 207(5), 688-695 (2020)
Synthesis of Silver Nanocatalysts Using Microwave Irradiation in Ionic Liquid for Reduction of Carbon Dioxide to CO By Solar-Driven Electrochemical.
Park J C, et al.
Electron Microscopy Reviews, 63, 3224-3224 null