Merck
922633
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine
≥95%
Synonim(y):
Ligand PYT Chattopadhyaya
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
45-47 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[s]1cc(cc1)c2ncc(cc2)C
InChI
1S/C10H9NS/c1-8-2-3-10(11-6-8)9-4-5-12-7-9/h2-7H,1H3
Klucz InChI
UXJGBSHKYRDOPU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Metylo-2-(3-tienylo)pirydyna jest ligandem do katalizowanej przez Ir ukierunkowanej C(sp2)-H i C(sp3)-H borylacji zróżnicowanego zestawu substratów arylowych, heteroarylowych i alkilowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Md Emdadul Hoque et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(13), 5022-5037 (2021-03-31)
Here we describe the discovery of a new class of C-H borylation catalysts and their use for regioselective C-H borylation of aromatic, heteroaromatic, and aliphatic systems. The new catalysts have Ir-C(thienyl) or Ir-C(furyl) anionic ligands instead of the diamine-type neutral